产品线
Novabiochem®
表单
powder
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
制造商/商品名称
Novabiochem®
应用
peptide synthesis
官能团
amine
储存温度
2-30°C
一般描述
该载体包含连接到氨甲基聚苯乙烯上的修饰Rink酰胺接头,是Fmoc-SPPS法制备肽酰胺的理想工具。以95% TFA单步处理可以实现从该树脂的裂解,从而以高收率和纯度提供肽酰胺。
相关实验方案和技术文章
加载肽合成树脂的实验方案
相关实验方案和技术文章
加载肽合成树脂的实验方案
应用
Rink Amide AM树脂(100-200目)在固相有机合成中的应用包括:
- 通过分子内转胺法合成喹唑啉酮衍生物。
- 采用固相肽合成(SPPS)方法制备2-氨基喹唑啉类化合物。
- 通过钯催化偶联反应合成α-芳基酮。
法律信息
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
实验方案
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.