文件
8.55009
Sigma-Aldrich
NovaSyn®TGR树脂
Novabiochem®
别名:
NovaSyn TGR Solid Support Resin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
NovaSyn® TG
Novabiochem®
形狀
beads
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
一般說明
为肽酰胺的Fmoc连续流动和分批合成提供了出色的酸不稳定支持。该树脂由90 μm NovaSyn TG氨基树脂通过修饰的Rink接头衍生化制备。它在没有连接基团二苯甲胺基团的Fmoc保护的情况下提供,因为已发现这可以改善稳定性。以95%TFA进行裂解。
相关实验方案和激素文章
肽合成树脂上样实验方案
應用
  • An overview of chemical synthesis of antiviral peptides:该研究讨论用NovaSyn®TGR树脂等通过Fmoc法合成多肽,特别是抗病毒肽。(Maharani & Muhajir, 2021)。
聯結
替代品:01-64-0060
分析報告
颜色(目视检查):淡黄色至黄色至米黄色
物质外观(目视检查):微珠
负载量(由Fmoc-Leu装载树脂的取代测定):0.20 - 0.30 mmol/g
溶胀体积(在DMF中):批次特定结果
基础树脂是用改良的Rink接头官能化的PEG-PS共聚物(90 µm)。
法律資訊
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
实验方案
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.