Merck
726346
Sigma-Aldrich
(RS)-3-苄氧基-2-甲基丙醛
≥95%
别名:
(RS)-3-(苄氧基)-2-甲基丙醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14O2
CAS号:
分子量:
178.23
Beilstein:
2504211
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95%
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(COCc1ccccc1)C=O
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(7-12)8-13-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-7,10H,8-9H2,1H3
InChI 密鑰
XYUPRHVYEKOWCD-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3