Merck
270148
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-3-羟基-2-甲基丙酸甲酯
99%
别名:
(-)-甲基D-β-羟基异丁酸酯, (R)-(-)-3-羟基-2-异丁酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH(CH3)CO2CH3
CAS号:
分子量:
118.13
Beilstein:
3587507
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
表单
liquid
旋光性
[α]19/D −26°, c = 4 in methanol
光学纯度
ee: 99% (GLC)
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
沸点
76-77 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ester
hydroxyl
SMILES字符串
COC(=O)[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI key
ATCCIZURPPEVIZ-SCSAIBSYSA-N
应用
(R)- 和 (S)-异构体为双官能的结构单元,可用于合成许多具有光学活性的分子。
(R)-(-)-3-羟基-2-甲基丙酸甲酯可用于制备(S)-(4-苄氧基-3-甲基丁-1-炔基)三乙基硅烷。它也可以用作(-)-二茂铁,(-)-硬脂酰胺和(-)-硬氨螺碱的全合成的原料。
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
176.0 °F - closed cup
闪点(°C)
80 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Distinct binding and cellular properties of synthetic (+)-and (-)-discodermolides.
Hung DT, et al.
Chemistry & Biology, 1(1), 67-71 (1994)
Tetrahedron Letters, 34, 5939-5939 (1993)
Total Synthesis of (-)-Stemospironine.
Williams DR, et al.
Organic Letters, 3(17), 2721-2724 (2001)
Recent progress in the chemistry of the Stemona alkaloids.
Pilli RA and de Oliveira MDCF.
Natural Product Reports, 17(1), 117-127 (2000)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 759-759 (1993)