About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8N2O
CAS号:
分子量:
124.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
80-84 °C
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
Nc1cc(CO)ccn1
InChI
1S/C6H8N2O/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-3,9H,4H2,(H2,7,8)
InChI key
ZRJJXXDQIQFZBW-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3