Merck
725722
Sigma-Aldrich
4-氯肉桂醛
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7ClO
CAS号:
分子量:
166.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
57-63 °C
官能团
aldehyde
chloro
SMILES字符串
Clc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7ClO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
InChI key
HONRSHHPFBMLBT-OWOJBTEDSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)