Merck
683027
Sigma-Aldrich
反-4-氟肉桂醛
95%
别名:
(E)-3-(4-氟苯基)-2-丙烯醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7FO
CAS号:
分子量:
150.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.599
密度
1.146 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Fc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7FO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
InChI 密鑰
YSIYEWBILJZDQH-OWOJBTEDSA-N
相关类别
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
商品
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.