Merck
722871
Sigma-Aldrich
L-组氨酸-13C6 盐酸盐 一水合物
97 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
L-α-氨基-β-(4-咪唑基)丙酸-13C6 盐酸盐 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6H9N3O2HClH2O
分子量:
215.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
97 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
powder
技術
bio NMR: suitable
mp
254 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
O.Cl.N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][nH][13cH]n1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;;
InChI 密鑰
CMXXUDSWGMGYLZ-NHMLGGAVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1