Merck
588644
Sigma-Aldrich
DL-组氨酸-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC5H9N3O2
分子量:
156.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
98% (CP)
表单
solid
mp
282 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
NC(Cc1c[nH]cn1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i6+1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-PTQBSOBMSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)