About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)613CO2Na
CAS号:
分子量:
167.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
表单
solid
mp
>300 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[Na+].CCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i8+1;
InChI key
BYKRNSHANADUFY-IYWRZBIASA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1