Merck
904511
Sigma-Aldrich
L-Histidine-15N3 hydrochloride monohydrate
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H915N3O2HClH2O
分子量:
212.61
UNSPSC代码:
12352101
同位素纯度
≥98 atom % 15N
方案
≥98% (CP)
表单
solid
技术
bio NMR: suitable
质量偏移
M+3
SMILES字符串
OC([C@@H]([15NH2])CC1=C[15NH]C=[15N]1)=O.Cl
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)