Merck
722413
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloropyridine
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrClN
CAS号:
分子量:
192.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
liquid
mp
12-17 °C
官能团
bromo
chloro
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Clc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
InChI key
SURKZMFXICWLHU-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1