Merck
716626
Sigma-Aldrich
2-(二对甲苯基膦)苯甲醛
97%
别名:
2-[Bis(4-methylphenyl)phosphino]benzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H19OP
分子量:
318.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
105-111 °C
官能基
aldehyde
phosphine
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccccc3C=O
InChI
1S/C21H19OP/c1-16-7-11-19(12-8-16)23(20-13-9-17(2)10-14-20)21-6-4-3-5-18(21)15-22/h3-15H,1-2H3
InChI 密鑰
IDDRQJVTYBKJLP-UHFFFAOYSA-N
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)