Merck
711284
Sigma-Aldrich
4-溴-1-甲基-1H-咪唑-5-甲醛
95%
别名:
4-溴-5-甲酰基-1-甲基-1H-咪唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5BrN2O
分子量:
189.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
solid
mp
87-92 °C
官能团
aldehyde
bromo
SMILES字符串
Cn1cnc(Br)c1C=O
InChI
1S/C5H5BrN2O/c1-8-3-7-5(6)4(8)2-9/h2-3H,1H3
InChI key
MBLIXONXVCDFMO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)