化驗
≥96.5% (HPLC)
97%
形狀
liquid
濃度
11-15 % (w/w) in toluene
折射率
n20/D 1.502
密度
~0.90 g/mL at 20 °C
官能基
azide
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)13(11,12)10-9-8/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
NDLIRBZKZSDGSO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
对甲苯磺酰叠氮化物用作亚硝基来源,用于合成N-亚胺、N-甲酰基膦亚胺和 N-亚砜亚胺。
應用
p-甲苯磺酰叠氮化物溶液可与炔烃和胺一起用作三组分偶联反应的试剂,以用于在铜催化剂存在条件下合成N-磺酰胺基。
它也可以在铜催化剂存在条件下,通过叠氮化物-炔烃环加成反应合成N-磺酰基-1,2,3-三唑。
它也可以在铜催化剂存在条件下,通过叠氮化物-炔烃环加成反应合成N-磺酰基-1,2,3-三唑。
透明PMMA折射率变化的改性剂,用于在薄膜中产生永久性图案
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.2 °F - closed cup - Solvent
閃點(°C)
4.0 °C - closed cup - Solvent
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
p-Toluenesulfonyl Azide
Heydt H, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Highly efficient one-pot synthesis of N-sulfonylamidines by Cu-catalyzed three-component coupling of sulfonyl azide, alkyne, and amine
Bae I, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(7), 2038-2039 (2005)
Copper-Catalyzed Synthesis of N-Sulfonyl-1, 2, 3-triazoles: Controlling Selectivity.
Yoo EJ, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(10), 1730-1733 (2007)