Merck
404764
Sigma-Aldrich
4-乙酰氨基苯磺酰叠氮
97%
别名:
对乙酰氨基苯磺酰叠氮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CONHC6H4SO2N3
CAS号:
分子量:
240.24
Beilstein:
2219568
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352125
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
反应适用性
reaction type: click chemistry
mp
107-111 °C (lit.)
官能团
amide
azide
SMILES字符串
CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H8N4O3S/c1-6(13)10-7-2-4-8(5-3-7)16(14,15)12-11-9/h2-5H,1H3,(H,10,13)
InChI key
NTMHWRHEGDRTPD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
4-乙酰氨基苯磺酰叠氮是有机合成中广泛使用的试剂,用于将叠氮基团引入分子中。
应用
合成试剂:
单糖衍生醇
非肽类 NK3 受体拮抗剂
试剂:
后期分子间 C-H 烯化反应
抗肿瘤药物的分子内异甲基丙酮环加成反应
铑催化乙烯磺酸酯的卡宾环合环加成反应级联反应
Suzuki-Miyaura 交叉偶联反应
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron, 49, 5109-5109 (1993)
Synthetic Communications, 17, 1709-1709 (1987)
Organic Syntheses, 70, 93-93 (1992)
Synthesis of novel aliphatic N-sulfonylamidino thymine derivatives by Cu (I)-catalyzed three-component coupling reaction
L Krstulovi, et al.
Croatica Chemica Acta. Arhiv Za Kemiju, 85, 525-534 (2012)
商品
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.