Merck
708119
Sigma-Aldrich
3-氯-1H-吲唑-5-甲醛
95%
别名:
3-Chloro-1H-indazole-5-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5ClN2O
分子量:
180.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
powder
mp
190-195 °C
SMILES 字串
Clc1n[nH]c2ccc(C=O)cc12
InChI
1S/C8H5ClN2O/c9-8-6-3-5(4-12)1-2-7(6)10-11-8/h1-4H,(H,10,11)
InChI 密鑰
PQBPTICJDNOFJF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2