Merck
661929
Sigma-Aldrich
3-氰基-5-甲基吡啶
97%
别名:
3-氰-5-甲基吡啶, 5-甲基烟腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6N2
CAS号:
分子量:
118.14
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
83-87 °C
官能团
nitrile
SMILES字符串
Cc1cncc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-2-7(3-8)5-9-4-6/h2,4-5H,1H3
InChI key
VDWQWOXVBXURMT-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)