Merck
694215
Sigma-Aldrich
(S,S)-2,3-双(叔丁基甲基膦基)喹喔啉
别名:
QuinoxP®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H28N2P2
分子量:
334.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
光學活性
[α]22/D +55°, c = 1 in chloroform
mp
100-105 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
CP(c1nc2ccccc2nc1P(C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H28N2P2/c1-17(2,3)21(7)15-16(22(8)18(4,5)6)20-14-12-10-9-11-13(14)19-15/h9-12H,1-8H3/t21-,22-/m1/s1
InChI 密鑰
DRZBLHZZDMCPGX-FGZHOGPDSA-N
法律資訊
QuinoxP is a registered trademark of Nippon Chemical Industry Co., Ltd.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)