Merck
693553
Sigma-Aldrich
1,3-双(2,6-二异丙苯基)-4,5-二氢咪唑四氟硼酸盐
95%
别名:
4,5-二氢-1,3-双(2,6-二异丙苯基)咪唑鎓四氟硼酸盐, N,N′-双(2,6-二异丙苯基)二氢咪唑鎓四氟硼酸盐, SIPr-HBF4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H39BF4N2
分子量:
478.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
solid
反应适用性
reagent type: catalyst
mp
>300
SMILES字符串
F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CC[N+](=C2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H39N2.BF4/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;2-1(3,4)5/h9-14,17-21H,15-16H2,1-8H3;/q+1;-1
InChI key
KFZBJQUHHALFSR-UHFFFAOYSA-N
相关产品
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)