化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: ligand
mp
278 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Cl-].CC(C)c1cccc(C(C)C)c1-n2cc[n+](c2)-c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H37N2.ClH/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;/h9-21H,1-8H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
AVJBQMXODCVJCJ-UHFFFAOYSA-M
應用
与乙酸钯共同用于生成 N-杂环卡宾催化剂,该催化剂用于吡啶卤化物与芳基硼酸的羰基化交叉偶联反应。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Tetrahedron, 63, 682-682 (2007)
商品
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.
Emerging class of privileged ligands