化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
mp
157-198 °C
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)n1cc[n+](c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H21N2.BF4/c1-10(2,3)12-7-8-13(9-12)11(4,5)6;2-1(3,4)5/h7-9H,1-6H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
OOFLHRYFPBGTPQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1,3-二叔丁基咪唑四氟硼酸盐是一种氮杂环卡宾(NHC)化合物,可通过多聚甲醛与叔丁基胺和四氟硼酸(35%水溶液)反应合成。
應用
1,3-二叔丁基咪唑四氟硼酸盐可用于制备二-μ-碘双(1,3-二叔丁基咪唑-2-亚基)二碘二钯(II),一种钯(II)-NHC复合物,可催化Mizoroki-Heck反应。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Synthesis, structure and catalytic application of palladium (II) complexes bearing N-heterocyclic carbenes and phosphines.
Journal of Organometallic Chemistry, 617, 616-628 (2001)