Merck
693014
Sigma-Aldrich
(S)-H8-BINAP
technical grade
别名:
(S)-(-)-2,2′-2,2′-双(二苯基膦)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-八氢-1,1′-联萘, [(1S)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-八氢-[1,1′-联萘]-2,2′-二基]双[二苯基膦]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H40P2
分子量:
630.74
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical grade
质量水平
表单
powder
官能团
phosphine
SMILES字符串
C1CCc2c(C1)ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6CCCCc6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H40P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-12,19-26,29-32H,13-18,27-28H2
InChI key
ANSOKCGDSQQISA-UHFFFAOYSA-N
法律信息
与Takasago合作销售,仅用于研究目的。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
商品
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago