Merck
661023
Sigma-Aldrich
羟基(环辛二烯)铑(I) 二聚体
greener alternative
95%
别名:
1,5-环辛二烯)羟基铑二聚体, [Rh(OH)(1,5-cod)]2, 二[(1,2,5,6-η)-1,5-环辛二烯]二-μ-二聚羟基铑, 双[(1,5-环辛二烯)(羟基)铑], 双(环辛二烯)二聚羟基铑, (环辛二烯)氢氧化铑二聚体
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H26O2Rh2
CAS号:
分子量:
456.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
solid
反应适用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
环保替代产品特性
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
199 °C (dec.)
环保替代产品分类
SMILES字符串
O[Rh].O[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2H2O.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H2;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
InChI key
IUAQXTGDGDIMOD-MIXQCLKLSA-L
一般描述
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了催化效率。点击此处以获取更多信息。
应用
一种用于氧化加成末端炔烃的催化剂,用于以更环保的方式合成酯、酰胺和羧酸。
铑催化氧化加成末端炔烃合成酯、酰胺和羧酸
在铑催化剂作用下,R-BINAP 或 R-SEGPHOS® 配体可合成手性 3,3-二取代-1-茚满酮。
法律信息
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Rhodium-catalyzed asymmetric synthesis of 3,3-disubstituted 1-indanones.
Ryo Shintani et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(20), 3735-3737 (2007-04-05)
商品
Discover the role of boronic acids in enantioenriched C(sp2)–C(sp2) product synthesis, specifically the rhodium-catalyzed Suzuki–Miyaura-type arylations of allylic halides and cyclobutenes.