Merck
691836
Sigma-Aldrich
3-溴-5-羟基吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4BrNO
CAS号:
分子量:
174.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
166-170 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Oc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-4-1-5(8)3-7-2-4/h1-3,8H
InChI 密鑰
VNYBIBSZZDAEOK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)