等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
3 (vs air)
蒸汽壓力
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
化驗
99.8%
形狀
liquid
自燃溫度
914 °F
expl. lim.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
雜質
<0.005% water
蒸發殘留物
<0.001%
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
pH值
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI 密鑰
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 乙酸钯-正丁基二(1-金刚烷基)膦催化2-异丁基噻唑与氯苯的芳基化反应,形成5-苯基-2-异丁基噻唑。
- 合成β-、γ-和δ-金属酯中间体,其可与酰氯化合物反应生成γ-、δ-和ε-酮酯。
- 合成(R)-(-)-甲基-1,1′-联萘-2,2′-二基磷酸酯,其可用作制备(R)-(+)-1,1′-联萘-2,2′-二醇的前体。
包裝
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.