Merck
684651
Sigma-Aldrich
4,4-二氟环己基甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10F2O2
分子量:
164.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
103-107 °C
SMILES 字串
OC(=O)C1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C7H10F2O2/c8-7(9)3-1-5(2-4-7)6(10)11/h5H,1-4H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
HYIUDFLDFSIXTR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3