Merck
683272
Sigma-Aldrich
3-(4-氟苯基)-1H-吡唑-4-甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7FN2O
分子量:
190.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
168-172 °C
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1)-c2n[nH]cc2C=O
InChI
1S/C10H7FN2O/c11-9-3-1-7(2-4-9)10-8(6-14)5-12-13-10/h1-6H,(H,12,13)
InChI 密鑰
CMXTUUXWJBLVEH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3