Merck
699489
Sigma-Aldrich
4-氯吡咯并嘧啶
97%
别名:
4-氯-7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4ClN3
CAS号:
分子量:
153.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
188-194 °C
官能团
chloro
SMILES字符串
Clc1ncnc2[nH]ccc12
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
InChI key
BPTCCCTWWAUJRK-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1