Merck
SMB00096
Sigma-Aldrich
Hirsutenone
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H20O5
CAS号:
分子量:
328.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
方案
≥95% (LC/MS-ELSD)
表单
solid
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Oc1ccc(CC\C=C\C(=O)CCc2ccc(O)c(O)c2)cc1O
InChI
1S/C19H20O5/c20-15(8-5-14-7-10-17(22)19(24)12-14)4-2-1-3-13-6-9-16(21)18(23)11-13/h2,4,6-7,9-12,21-24H,1,3,5,8H2/b4-2+
InChI key
VWHYFMQKJYFLCC-DUXPYHPUSA-N
一般描述
Natural product derived from plant source.
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)