About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5F3N2O2
CAS号:
分子量:
206.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
48-52 °C
SMILES字符串
Nc1c(cccc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-2-1-3-5(6(4)11)12(13)14/h1-3H,11H2
InChI key
MFLJFFUIURSSKM-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup