About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H24BN3O2
CAS号:
分子量:
289.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
112-116 °C
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnc(c2)N3CCNCC3
InChI
1S/C15H24BN3O2/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-5-6-18-13(11-12)19-9-7-17-8-10-19/h5-6,11,17H,7-10H2,1-4H3
InChI key
LOZSSHYLDBDYSQ-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3