Merck
740837
Sigma-Aldrich
4-Isoxazoleboronic acid pinacol ester
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14BNO3
分子量:
195.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
solid
mp
110-115 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnoc2
InChI
1S/C9H14BNO3/c1-8(2)9(3,4)14-10(13-8)7-5-11-12-6-7/h5-6H,1-4H3
InChI key
LXCICYRNWIGDQA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1