Merck
681296
Sigma-Aldrich
2-(羟甲基)哌啶-1-甲酸叔丁酯
97%
别名:
N-Boc-2-(羟甲基)哌啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21NO3
分子量:
215.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
74-78 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CO
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-7-5-4-6-9(12)8-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
PZTAGFCBNDBBFZ-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Julia coupling for synthesis of corydendramine A
  • Cyclization-functionalization of nitrogen-containing dienes
Reactant for synthesis of:
  • Heterocyclic compounds
  • Anthranilamide inhibitors of factor Xa
  • Human GnRH receptor antagonists
  • Sphingosine-1-phosphate receptor agonists
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)