Merck
665231
Sigma-Aldrich
(+)-1,2-双[(2R,5R)-2,5-二甲基磷]乙烷
kanata purity
别名:
(R,R)-Me-BPE
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H28P2
分子量:
258.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
折射率
n20/D 1.534
bp
64-67 °C/0.06 mmHg
密度
0.940 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1CCP2[C@H](C)CC[C@H]2C
InChI
1S/C14H28P2/c1-11-5-6-12(2)15(11)9-10-16-13(3)7-8-14(16)4/h11-14H,5-10H2,1-4H3/t11-,12-,13-,14-/m1/s1
InChI 密鑰
IRCDUOCGSIGEAI-AAVRWANBSA-N
法律資訊
与 Kanata Chemical Technologies Inc. 联合销售,仅供研究使用。这些化合物由 E.I. du Pont de Nemours and Company 授权制造和销售,此许可不包括利用这些化合物制备在制药领域销售的产品的权利。
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Pyr. Liq. 1
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.