About This Item
线性分子式:
CF3OC6H4CH2MgBr
分子量:
279.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
质量水平
浓度
1.0 M in diethyl ether
密度
0.945 g/mL at 25 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)Oc1ccc(C[Mg]Br)cc1
InChI
1S/C8H6F3O.BrH.Mg/c1-6-2-4-7(5-3-6)12-8(9,10)11;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
KMBXMKJQUFWBEE-UHFFFAOYSA-M
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-22.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-30 °C - closed cup