Merck
563927
Sigma-Aldrich
4-氟苄基氯化镁
0.25 M in THF
别名:
p-Fluorobenzylmagnesium chloride, p-Fluorophenylmethylmagnesium chloride, Chloro(p-fluorobenzyl)magnesium
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4CH2MgCl
CAS号:
分子量:
168.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.25 M in THF
bp
65 °C (lit.)
密度
0.910 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1ccc(C[Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H6F.ClH.Mg/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
PQDGQUPDDGUKLP-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 制造。®Rieke Metals, Inc. 的注册商标。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
<1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
< -17 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles