About This Item
线性分子式:
BrC6H4CH2MgBr
CAS号:
分子量:
274.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
质量水平
浓度
0.25 M in diethyl ether
沸点
34.6 °C
密度
0.766 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Br[Mg]Cc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br.BrH.Mg/c1-6-3-2-4-7(8)5-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
OHXWEOZZKBJUTD-UHFFFAOYSA-M
一般描述
To ensure proper transfer of product, provide agitation when transferring.
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-40.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-40 °C - closed cup