Merck
659290
Sigma-Aldrich
2-溴-5-甲氧基苯甲酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(OCH3)CO2CH3
CAS号:
分子量:
245.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.563
沸点
271 °C
密度
1.520 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
ester
SMILES字符串
COC(=O)c1cc(OC)ccc1Br
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
VRTQLDFCPNVQNT-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)