Merck
387851
Sigma-Aldrich
邻溴苯甲酸甲酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4CO2CH3
CAS号:
分子量:
215.04
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.559 (lit.)
bp
252 °C (lit.)
密度
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
SWGQITQOBPXVRC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves