Merck
701742
Sigma-Aldrich
氯化亚铜-双(氯化锂)络合物
1 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CuCl · 2LiCl
分子量:
183.79
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
liquid
质量水平
反应适用性
core: copper
reagent type: catalyst
浓度
1 M in THF
折射率
n20/D 1.442
密度
1.015 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[Li]Cl.[Li]Cl.Cl[Cu]
InChI
1S/3ClH.Cu.2Li/h3*1H;;;/q;;;3*+1/p-3
InChI key
QJRAZNXUNZEAQH-UHFFFAOYSA-K
应用
用于胺化反应中 Cu(I) 的金属转移反应的溶液
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
62.6 °F
闪点(°C)
17.0 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Kienle, M. et al.
Synthesis, 1272-1272 (2007)
General preparation of primary, secondary, and tertiary aryl amines by the oxidative coupling of polyfunctional aryl and heteroaryl amidocuprates.
Vicente Del Amo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(46), 7838-7842 (2006-11-01)