Merck
646393
Sigma-Aldrich
2′-羟基-5′-硝基苯乙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H3(OH)COCH3
CAS号:
分子量:
181.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
100-104 °C (lit.)
官能团
ketone
nitro
SMILES字符串
CC(=O)c1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5(10)7-4-6(9(12)13)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChI key
LNCBPUWMGYOISS-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)