Merck
653918
Sigma-Aldrich
2-碘芴
98%
别名:
2-碘-9H-芴
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H9I
CAS号:
分子量:
292.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
mp
126-129 °C
官能团
iodo
SMILES字符串
Ic1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H9I/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2
InChI key
VNYQUOAQPXGXQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
有机电致发光器件的前体。
象形图
Environment
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chemistry of Materials, 15, 699-699 (2003)