Merck
649422
Sigma-Aldrich
5-(4-氟苯基)噻吩-2-羧酸酰肼
97%
别名:
5-(4-氟苯基)噻吩-2-碳酰肼
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9FN2OS
分子量:
236.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
191-195 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
hydrazine
SMILES 字串
NNC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H9FN2OS/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(16-9)11(15)14-13/h1-6H,13H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
XMNWZKXRDIGYBL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)