Merck
644986
Sigma-Aldrich
5-(4-甲基苯基)异噻唑-3-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9NO3
CAS号:
分子量:
203.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
184 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)-c2cc(no2)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10-6-9(11(13)14)12-15-10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChI key
DDCNRVJWVNUYDO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)