Merck
706221
Sigma-Aldrich
2-氨基嘧啶-5-硼酸
≥95.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6BN3O2
分子量:
138.92
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95.0%
表单
solid
mp
206-211 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Nc1ncc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C4H6BN3O2/c6-4-7-1-3(2-8-4)5(9)10/h1-2,9-10H,(H2,6,7,8)
InChI key
CGHYQZASLKERLV-UHFFFAOYSA-N
应用
可能含有不定量的酸酐
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)