Merck
672629
Sigma-Aldrich
5-氨基吡啶-3-羧酸甲酯
97%
别名:
5-氨基烟酸甲酯, Methyl 5-aminonicotinate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8N2O2
CAS号:
分子量:
152.15
Beilstein:
128569
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.5% (HPLC)
97%
形狀
solid
官能基
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)c1cncc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,8H2,1H3
InChI 密鑰
MBGSRKHDEJNWED-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)