Merck
630861
Sigma-Aldrich
N-(3-丁炔基)邻苯二甲酰亚胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H9NO2
CAS号:
分子量:
199.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
137-142 °C
SMILES 字串
O=C1N(CCC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H9NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h1,4-7H,3,8H2
InChI 密鑰
YIMNQWSIQLKYOZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves