Merck
603287
Sigma-Aldrich
乙酰水杨酸-α-13C
99 atom % 13C
别名:
阿司匹林-羧基-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC8H8O4
分子量:
181.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
mp
134-136 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CC(=O)Oc1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)/i9+1
InChI key
BSYNRYMUTXBXSQ-QBZHADDCSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
482.0 °F
闪点(°C)
250 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)