agency
USP/NF
meets USP testing specifications
品質等級
形狀
powder or crystals
mp
134-136 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ITGA2B(3674) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
阿司匹林(乙酰水杨酸)是一种非甾体类抗炎药。它以白色结晶粉末形式存在 且衍生自水杨酸。
應用
阿司匹林已被用于:
- 在13,14-二氢-15-酮基前列腺素F2α(PGFM)测定期间用作血液稳定剂
- 在形态发生分析中,评估BV-2小胶质细胞系的细胞活力
生化/生理作用
阿司匹林是一种止痛和解热剂,可用于治疗关节炎中的发烧和疼痛。它还与心血管疾病有关。
通过抑制环氧化酶(前列腺素H合酶),对COX-1亚型具有更高的选择性,阻止前列腺素的产生。抗血栓作用是由于COX-1在血小板中的抑制作用,阻止血栓形成和血小板聚集。 对结直肠及其他实体肿瘤有化学预防作用。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
482.0 °F
閃點(°C)
250 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
Relationship between endotoxin and prostaglandin (PGE2 and PGFM) concentrations and ovarian function in dairy cows with puerperal endometritis
Animal Reproduction Science (2003)
Aspirin suppresses growth in PI3K-mutant breast cancer by activating AMPK and inhibiting mTORC1 signaling
Cancer Research, 77(3), 790-801 (2017)
Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods E-book (2011)
Concise Clinical Pharmacology (2007)
The 100 Most Important Chemical Compounds: A Reference Guide (2011)